missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper, Nickel Zinc, C79830, ARMI∣MBH
Descripción
Copper, Nickel Zinc, C79830, Ø38x15mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium/Antimony/Phosphorus/Iron/Tin/Manganese/Lead/Nickel/Zinc/Copper/Cobalt/Carbon |
| CAS | 7440-50-8 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0.0012 %/Antimony 0.0041 %/Phosphorus 0.0047 %/Iron 0.079 %/Tin 0.1158 %/Manganese 0.311 %/Lead 2.033 %/Nickel 9.76 %/Zinc 41.8 %/Copper 45.86 %/Cobalt (0.0012) %/Carbon (0.0052) % |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?