Learn More
Polvo de níquel, esférico, malla - 100 + 325, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel powder |
| Color | Gris |
| Cantidad | 50 g |
| Tamaño de malla | −100+325 Mesh |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Polvo esférico |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |