Learn More
Solución de chapado de níquel, no electrolítico, sin amoníaco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059091
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
11305158 250 mL 250 ml
11395148 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 11305158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044070.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para chapado en silicio, germanio, arsenuro de galio, sulfuro de cadmio, níquel o Kovar
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel plating solution
Color Verde
Nombre de nota Electroless, ammonia free
Cantidad 250 mL
Número MDL MFCD00011137
Número UN UN3082