Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Click to view available options
Longitud (métrico):
115 mm
130 mm
145 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Curved |
| Material | Nickel-plated Steel |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Modelo | Blunt |