Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Especificaciones
Especificaciones
| N.° por paquete | 1 Paq. |
| Material | Nickel-plated Steel |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Dimensiones (L x An) | 105 L mm |
| Tipo | Pinzas |