Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas Hoffman
Código de producto. p-8014000 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
Para el uso con tubos con DE de 40 mm
Para el uso con tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con unitSize
12823183 Para el uso con tubos de 30 mm paquete de 10
12764396 Para el uso con tubos con DE de 40 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 12823183
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el sellado de tubos flexibles en el laboratorio. Las pinzas Hoffman R&L Enterprises™ se fabrican con latón niquelado para evitar la corrosión.
  • Abertura lateral o inferior
  • Disponibles para una gama de grosores de tubo
  • Barra roscada con tornillo de apriete manual
Especificaciones
Material Mango niquelado
Para utilizar con Para el uso con tubos de 30 mm
Cantidad de embalaje 10 Paq.
Tipo de producto Clip