Learn More
Bochem™ Llave de estrangulamiento de latón chapado en níquel
Código de producto. p-8004313
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
Código de producto. 11815101
Marca: Bochem™ 12534
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para controlar el flujo de líquido a través de tubos flexibles
  • Con solapa
  • Fabricado en latón chapado en níquel
Especificaciones
Tipo Sujeción Hoffman
Material Latón niquelado
Longitud (métrico) 30 mm