Learn More
Bochem™ Llave de estrangulamiento de latón chapado en níquel
Código de producto. 11825101
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11825101 40 mm 10 PCS
11815101 30 mm 10 PCS
10425241 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11825101 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12535
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para controlar el flujo de líquido a través de tubos flexibles
  • Con solapa
  • Fabricado en latón chapado en níquel
Especificaciones
Tipo Sujeción Hoffman
Material Latón niquelado
Longitud (métrico) 40 mm