Learn More
Bochem™ Llave de estrangulamiento de latón chapado en níquel
Código de producto. 11815101
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
40 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11815101 30 mm 10 PCS
11825101 40 mm 10 PCS
10425241 50 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11815101
Marca: Bochem™ 12534
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para controlar el flujo de líquido a través de tubos flexibles
  • Con solapa
  • Fabricado en latón chapado en níquel
Especificaciones
Tipo Sujeción Hoffman
Material Latón niquelado
Longitud (métrico) 30 mm