Learn More
R&L Enterprises™ Pinzas de 3 dientes de plástico/níquel
Sujeta de forma segura y firme artículos en el laboratorio. Las pinzas de 3 dientes R&L Enterprises™ se han fabricado con aleación de aluminio colado, activado por embates de latón niquelado y tornillo doble de acero niquelado con cabezal de plástico que gira sobre un pasador de acero inoxidable.
Marca:  R&L Enterprises™ 1020/1
Detalles adicionales : Peso : 0.09900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11775376
  • 45.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Mandíbulas recubiertas de plástico resistente a productos químicos
  • Para uso con artículos de hasta 90 mm de diámetro
  • Diseñadas para sujetar artículos dentro de las mandíbulas
  • No se recomienda sujetar los artículos por los puntos
  • Disponible con o sin mordazas accionadas por resorte
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Níquel, plástico
Accionado por resorte
Abrazadera de tres dientes
90 mm