Learn More
Nanopovo de níquel, APS 5-20 nm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel nanopowder |
| Color | Negro |
| Cantidad | 5 g |
| Olor | Odorless |
| Tamaño de partículas | APS 5 to 20nm, NiO layer 0.5 to 1.5nm |
| Formulario | Polvo, capa de NiO 0,5-1,5 nm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN3089 |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |