Learn More
Lámina de níquel hierro cobre molibdeno, 0,125 mm de grosor, recocido (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel Iron Copper Molybdenum foil |
| Nombre de nota | 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™) |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt% |
| Cantidad | 75 x 75 mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Número MDL | MFCD02684505 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Seguridad y manipulación
- Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
- Peligro
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel