Learn More
Lámina de níquel hierro cobre molibdeno, 0,125 mm de grosor, recocido (Mumetal™), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11355677 75 x 75 mm cada uno
11365677 150 x 150 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11355677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043399.FL
Solicitar formato a granel o personalizado
Aleación de apantallamiento magnético
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Nombre de nota 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Cantidad 75 x 75 mm
Formulario Papel de aluminio
Número MDL MFCD02684505
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel