Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
2.50 Kg
500 g
5000 g
11492967 5000 g 5000 g
11408740 100 g 100 g
11418740 500 g 500 g
11482967 1000 g 1000 g
11428740 2.5 kg 2.50 Kg
5 options
Código de producto. 11492967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15540.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13478-00-7 | H12N2NiO12 | 290.79 g/mol
Nickel(II) nitrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El nitrato de níquel(II) se utiliza como precursor en la fabricación de otras sales de níquel y catalizadores de níquel admitidos. Se usa como catalizador en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en galvanoplastia y como mordente en el teñido de textiles. Es un precursor para la preparación de polvos compuestos de óxido de grafeno reducido con sulfuro de níquel (RGO) con altas capacidades iniciales y buen rendimiento en ciclos. Se puede emplear en la preparación de nanocristales de níquel y óxido de níquel impregnados de O-MWCNT (nanotubos de carbono multipared funcionalizados con oxígeno) con aplicaciones potenciales en las industrias de los semiconductores. Se usa en la mejora de la estabilidad de ciclos y la capacidad de velocidad del Li2MnO3.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Como oxidante, es incompatible con los agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-00-7
Fórmula molecular H12N2NiO12
Peso molecular (g/mol) 290.79
Número MDL MFCD00149805
Clave InChI AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
PubChem CID 61630
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 137°C
Nombre del producto químico o material Nickel(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 56.7°C
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal Ni(NO3)2·6H2O
Número UN UN2725
Índice Merck 14,6513
Información de solubilidad Very soluble in water. Soluble in ethanol.
Nombre IUPAC níquel(2+);dinitrato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.80 (182.70 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.05
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) nitrate hexahydrate