Learn More
Nitrato de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nickel(II) nitrate is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El nitrato de níquel(II) se utiliza como precursor en la fabricación de otras sales de níquel y catalizadores de níquel admitidos. Se usa como catalizador en la síntesis orgánica. Además, se utiliza en galvanoplastia y como mordente en el teñido de textiles. Es un precursor para la preparación de polvos compuestos de óxido de grafeno reducido con sulfuro de níquel (RGO) con altas capacidades iniciales y buen rendimiento en ciclos. Se puede emplear en la preparación de nanocristales de níquel y óxido de níquel impregnados de O-MWCNT (nanotubos de carbono multipared funcionalizados con oxígeno) con aplicaciones potenciales en las industrias de los semiconductores. Se usa en la mejora de la estabilidad de ciclos y la capacidad de velocidad del Li2MnO3.
Solubilidad
Muy soluble en agua. Soluble en etanol.
Notas
Como oxidante, es incompatible con los agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 137°C |
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) nitrate hexahydrate |
| Punto de fusión | 56.7°C |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Ni(NO3)2·6H2O |
| Número UN | UN2725 |
| Índice Merck | 14,6513 |
| Información de solubilidad | Very soluble in water. Soluble in ethanol. |
| Nombre IUPAC | níquel(2+);dinitrato;hexahidrato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.80 (182.70 Anhydrous) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nickel(II) nitrate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) nitrate hexahydrate, Nickel(II) nitrate