Learn More
Cloruro de níquel(II), ultra seco, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4824841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11348557 5 g 5 g
11368557 25 g 25 g
11358557 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11348557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035713.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
It is used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7718-54-9
Fórmula molecular Cl2Ni
Peso molecular (g/mol) 129.593
Número MDL MFCD00011142
Clave InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
Nombre IUPAC dicloroníquel
SMILES Cl[Ni]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride
Punto de fusión 1001°C
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.6
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Yellow to orange powder
Presión de vapor 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densidad 3.55