Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073334 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
10080260 250 g 250 GR
10316290 1 kg 1 KG
2 options
Código de producto. 10080260
Marca: Fisher Chemical N/1650/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Número MDL 149809
Especificaciones
Color Verde
pH 4 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Presión de vapor 1mmHg 615.6
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.