Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021855
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466947 250 g 250 g
11456947 1000 g 1000 g
11476947 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11466947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14366.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de níquel(II) se utiliza en el galvanizado y como catalizador para conversiones orgánicas, por ejemplo, en la tioacetalización quimioselectiva de aldehídos. En combinación con el hidruro de aluminio y litio, sirve como agente reductor para alquenos, alquinos y haluros orgánicos; puede dividir el enlace N-O y los epóxidos abiertos. Se utiliza para preparar una amplia gama de complejos ya que los ligandos de agua pueden ser fácilmente reemplazados por aminas, tioéter, amoníaco y tiolatos. Es un precursor de varios complejos de níquel-fosfina, como el cloruro de bis(trifenilfosfina)níquel(II), que se utilizan en las trimerizaciones de alquinos, carbonilaciones, y como catalizadores en reacciones orgánicas tales como las reacciones de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura como alternativa alos catalizadores de paladio(0). Es el precursor del complejo de acetilacetonato de Ni, utilizado para producir el complejo 1,5-ciclooctadieno, importante un reactivo en la química de organoníquel. Se puede utilizar para preparar el compuesto de sándwich de niqueloceno a través del complejo dimetoxietano de cloruro de níquel.
Notas
Almacenar lejos de sustancias incompatibles como peróxidos, ácidos fuertes y potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hexahydrate
Punto de fusión 140°C (in 2H2O)
pH 4.9
Cantidad 250 g
Fórmula lineal NiCl2·6H2O
Número UN UN3288
Índice Merck 14,6505
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71 (129.60 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 1.92
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) chloridehexahydrate, Nickel(II) chloride