Learn More
Cloruro de níquel(II) hexahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43688 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2 Kg
25 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10471631 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10368390 500 g Frasco de vidrio 500 GR
10582031 2 kg Frasco de vidrio 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10471631 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207670250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7791-20-0 , 7718-54-9
Fórmula molecular Cl2Ni·6H2O
Peso molecular (g/mol) 237.71
Número MDL MFCD00149809
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) chloride hexahydrate
Nombre de nota 97%
Color Verde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (Complexometry)
Fórmula lineal NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Índice Merck 15, 6590
Información de solubilidad Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.71
Porcentaje de pureza 97%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel(II) chloridehexahydrate