Learn More
Hidróxido de carbonato de níquel(II) hidrato, para análisis, (aprox. 45-47 % Ni), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate |
| Nombre de nota | ca 45-47% Ni, For analysis |
| Color | Verde |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | 2Ni(OH)2·xH2O |
| Índice Merck | 13, 6527 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥45% (NI) |
| Afficher plus |