Learn More
Bromuro de níquel(II) hidrato, 98 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10082700 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10398200 500 g Frasco de vidrio 500 GR
2 options
Código de producto. 10082700
Marca: Thermo Scientific Acros 214871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207569-11-7 | Br2Ni | 218.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207569-11-7 , 13462-88-9
Fórmula molecular Br2Ni
Peso molecular (g/mol) 218.50
Número MDL MFCD00149806
Clave InChI IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
PubChem CID 57377118
SMILES [Ni++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) bromide hydrate
Punto de fusión 963.0°C
Nombre de nota 98%
Color Naranja
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
pH 5 to 7 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo cristalino o agujas
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NiBr2·xH2O
Fieser 04,351
Índice Merck 10, 6340
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Nombre IUPAC nickel(2+) dibromide
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.53
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) bromide hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.