Learn More
Bromuro de níquel(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3776972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 GR
50 g
Código de producto. 10096652
Marca: Thermo Scientific Acros 203360100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.53 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13462-88-9
Fórmula molecular Br2Ni
Peso molecular (g/mol) 218.53
Número MDL MFCD00011141
Clave InChI IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
PubChem CID 278492
Nombre IUPAC dibromoniquel
SMILES [Ni](Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel(II) bromide
Punto de fusión 963.0°C
Color Marrón
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino o trozos
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NiBr2
Fieser 04,351
Índice Merck 15, 6587
Información de solubilidad Solubility in water: 567g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.53
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.