Learn More
Lámina de níquel, 0,127 mm de grosor, recocido, +99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330759
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11330759 20 x 30 cm cada uno
11395799 30 x 100 cm cada uno
11305809 30 x 500 cm cada uno
3 options
Código de producto. 11330759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010595.CH
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel foil
Nombre de nota 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Cantidad 20 x 30 cm
Olor Odorless
Peso ≈67.8g/20x30cm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza ≥99%