Learn More
Lámina de níquel, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370699
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 250 mm
25 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370699 25 x 250 mm cada uno
11380699 25 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000228.FT
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: aprox. 1,4 g/25 x 250 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-02-0
Fórmula molecular Ni
Peso molecular (g/mol) 58.69
Número MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Clave InChI PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Nombre IUPAC Níquel
SMILES [Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray foil
Cantidad 25 x 250 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel foil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .