Learn More
Nickel Electro™ Cubeta de evaporación de fondo redondo de níquel
Código de producto. 12757366 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12757366 250 ml cada uno
12737366 80 ml cada uno
12727366 50 ml paquete de 5
12747366 90 ml paquete de 5
4 options
Código de producto. 12757366
Marca: Nickel Electro™ 718
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires
BottomShape,Material,dimProductType
Evapore las soluciones con un plato de evaporación de níquel de fondo redondo. Níquel Electro™ La cubeta de evaporación de níquel con boquilla está disponible con diferentes capacidades para acomodar el volumen de la solución.
  • Sin grietas
  • Fondo redondo
  • No magnética
  • Con boquilla de vertido
  • 99,6% de contenido en níquel
  • Se suministran en paquetes estándar de 5
Sin grietas, fondo redondo, boquilla de vertido
Especificaciones
Forma del fondo Forma redonda
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Níquel
Forma Forma redonda
Tipo Recipiente de evaporación
Altura (métrico) 40 mm
Diámetro (métrico) 100 mm