Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires
BottomShape,Material,dimProductType
- Sin grietas
- Fondo redondo
- No magnética
- Con boquilla de vertido
- 99,6% de contenido en níquel
- Se suministran en paquetes estándar de 5
Sin grietas, fondo redondo, boquilla de vertido
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Níquel |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Recipiente de evaporación |
| Incluye | Boquilla |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |