Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Manguitos dobles de níquel
Código de producto. p-8010264
Change view
Click to view available options
Material:
Cinc, níquel
Níquel, zinc revestido de polvo
Incluye:
Tornillos de acero niquelado
Tornillos de latón niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Incluye unitSize
10353571 Níquel, zinc revestido de polvo Tornillos de acero niquelado cada uno
10140081 Cinc, níquel Tornillos de latón niquelado cada uno
10126821 Cinc, níquel Tornillos de latón niquelado cada uno
3 options
Código de producto. 10353571
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Use Usbeck Laborgeraete™ Nickel Double Clamp Sleeves to apply 360 degrees of uniform clamping pressure for perfect fit-ups. The sleeves feature a high strength modular design for safer handling.
  • Zinc diecasting
  • For rods up to 16 mm Ø
  • Use with nickel-plated steel or brass screws
Especificaciones
Cantidad 1 Ea.
Tipo Manguito doble
Material Níquel, zinc revestido de polvo
Incluye Tornillos de acero niquelado