Learn More
Dimetilglioxima de níquel, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7050788
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
Código de producto. 11338258
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039458.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Pigmento para pintura
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-93-8
Fórmula molecular C8H14N4NiO4
Peso molecular (g/mol) 288.92
Número MDL MFCD00136028
Clave InChI UNMGLSGVXHBBPH-USBCBBGOSA-L
Sinónimo nickel dimethylglyoxime,, nickel; n-z-3-nitrosobut-2-en-2-yl hydroxylamine
PubChem CID 15639912
SMILES [Ni++].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-].C\C(=N\O)\C(\C)=N/[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel dimethylglyoxime
Punto de fusión 250°C (sublimation)
Cantidad 2 g
Información de solubilidad Insoluble in water; Soluble in mineral acids
Nombre IUPAC níquel; N-[(Z)-3-nitrosobut-2-en-2-il]hidroxilamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.94
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo