Learn More
Bochem™ Crisoles de níquel
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
70mL
130mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 45mm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Product Type | Crisol |