Descripción
- Tenazas rectas de laboratorio, níquel 200 (99,6 % de contenido mínimo de níquel), acabado brillante
- Fabricadas con níquel 200, que es níquel forjado comercialmente puro (99,6 %)
- Presentan buenas propiedades mecánicas y una excelente resistencia a muchos entornos corrosivos
- Ofrecen conductividad eléctrica y térmica, bajo contenido de gas y presión baja de vapor
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
| Material | Níquel |
| Tipo | Pinzas de crisol |