Learn More
Nickel Electro™ Tapa de crisol de níquel
Código de producto. 11459579 Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11459579
Marca: Nickel Electro™ 45
Includes
DiameterMetricOuter
Requires
Autoclavable,dim Material, Especificaciones de tipo de producto
Complete un crisol de níquel con una tapa plana que tiene una depresión para el centrado y una extensión en un lado que sirve como mango. La tapa para crisol de níquel Nickel Electro™ se encuentra disponible en una gama de tamaños para adaptarse a las dimensiones del crisol que se utiliza.
  • Resistentes a la corrosión
  • No debe usarse con ácido nítrico
  • Evita la posibilidad de que el material caliente salga del crisol abierto
  • Sustitución rentable del platino
Tapa de crisol, níquel, asa
Especificaciones
Material Níquel
Cantidad Each
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Product Type Tapa para crisol