Learn More
Nickel Electro™ Crisol de níquel
Código de producto. p-8013888 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
130 mL
Altura (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Grosor (métrico) unitSize
11489589 15 mL 30 mm 1,5 mm cada uno
11479589 130 mL 60 mm 1 mm cada uno
11439589 25 mL 35 mm 1 mm cada uno
11499589 30 mL 40 mm 1,5 mm cada uno
11449589 30 mL 40 mm 1 mm cada uno
11459589 50 mL 45 mm 1 mm cada uno
11469589 70 mL 50 mm 1 mm cada uno
11429599 70 mL 50 mm 2 mm cada uno
11419579 50 mL 45 mm 0,5 mm cada uno
12857663 10 mL 30 mm 1 mm cada uno
10 options
Código de producto. 11489589
Marca: Nickel Electro™ 25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El crisol de níquel Nickel Electro™ no tiene grietas y es adecuado para temperaturas de hasta 350 °C.
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin fisuras
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Material Níquel
Cantidad Cada uno
Grosor (métrico) 1,5 mm
Capacidad (métrico) 15 mL
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 30 mm
Altura (métrico) 30 mm
Product Type Crisol