Learn More
Nickel Electro™ Crisol de níquel
Código de producto. 12857663 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
130 mL
Altura (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Product Code. Capacidad (métrico) Altura (métrico) Grosor (métrico) unitSize
12857663 10 mL 30 mm 1 mm cada uno
11489589 15 mL 30 mm 1,5 mm cada uno
11479589 130 mL 60 mm 1 mm cada uno
11439589 25 mL 35 mm 1 mm cada uno
11499589 30 mL 40 mm 1,5 mm cada uno
11449589 30 mL 40 mm 1 mm cada uno
11459589 50 mL 45 mm 1 mm cada uno
11469589 70 mL 50 mm 1 mm cada uno
11429599 70 mL 50 mm 2 mm cada uno
11419579 50 mL 45 mm 0,5 mm cada uno
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12857663
Brand: Nickel Electro™ 13
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
El crisol de níquel Nickel Electro™ no tiene grietas y es adecuado para temperaturas de hasta 350 °C.
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin fisuras
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Sustitución rentable del platino
Specifications
Material Níquel
Cantidad Cada uno
Grosor (métrico) 1 mm
Capacidad (métrico) 10 mL
Esterilizables en autoclave
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Altura (métrico) 30 mm
Product Type Crisol