Descripción
- 99,6% pureza de níquel
- Sin fisuras
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Bajo contenido de gas
- Baja presión de vapor
- Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Cantidad | Cada uno |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 30 mL |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Product Type | Crisol |