Learn More
Nickel Electro™ Crisol de níquel
Tienda Nickel-Electro Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
130 mL
Altura (métrico):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Grosor (métrico):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- 99,6% pureza de níquel
- Sin fisuras
- Alta conductividad térmica y eléctrica
- Bajo contenido de gas
- Baja presión de vapor
- Sustitución rentable del platino
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Níquel |
| Cantidad | Cada uno |
| Grosor (métrico) | 0,5 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 45 mm |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Product Type | Crisol |