Learn More
Varilla de níquel cobre hierro manganeso, 1,27 cm de diámetro, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347918 10 cm 10 cm
11357918 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036457.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Copper Iron Manganese rod
Nombre de nota 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
Cantidad 10 cm
Peso ≈104g/10cm
Formulario Varilla, ≈ 104 g/10 cm, estirada en frío con relajación de tensiones, ASTM B164
Número MDL MFCD02091727
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel Copper Iron Manganese rod
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .