Learn More
Lámina de cobre níquel, 0,51 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416785
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15416785 150 x 150 mm cada uno
15426785 300 x 300 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15416785
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045148.GT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ni:Cu; 67:33 wt.%
Nickel Copper foil, alloy 400 finds application in marine engineering, chemical and hydro-carbon processings, heat exchangers, valves and pumps. Large use of it is made in the alkylation units, namely in the reacting section in contact with concentrated hydrofluoric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Copper
Nombre de nota Alloy 400
Aspecto Foil
Cantidad 150 x 150 mm
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor
Fórmula molecular Ni:Cu; 67:33 wt.%
Número MDL MFCD00801098
Información de solubilidad Insoluble in water.