Learn More
Alambre de níquel cromo, 1,0 mm de diámetro, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nickel Chromium wire |
| Nombre de nota | 1.0mm (0.04 in.) dia. |
| Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Cantidad | 25 m |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈6.6g/m |
| Formulario | Alambre, ≈6,6g/m |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Nombre IUPAC | cromo;níquel |
| Porcentaje de pureza | 99% |