Learn More
Alambre de níquel cromo, 0,2 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 m
25 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
500 metros
15442117 25 m 25 metros
15452117 100 m 100 metros
15462117 500 m 500 metros
3 options
Código de producto. 15442117
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045057.G9
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11106-97-1
Fórmula molecular CrNi
Peso molecular (g/mol) 110.69
Número MDL MFCD00673110
Clave InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium wire
Nombre de nota 0.2mm (0.008 in.) dia.
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr; 80:20 wt%
Cantidad 25 m
Olor Odorless
Peso ≈0.21g/m
Formulario Alambre, ≈0,21g/m
Nombre IUPAC cromo níquel