Learn More
Alambre de níquel cromo aluminio cobre, 0,025 mm de diámetro, recocido (Evanohm™), Thermo Scientific™
Código de producto. 11345857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
11345857 5 m 5 metros
11335857 25 m 25 metros
2 options
Código de producto. 11345857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043635.G5
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
Cantidad 5 m
Peso ≈0.0041g/m
Formulario Alambre
Número MDL MFCD02684522
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .