Learn More
Alambre de níquel cromo aluminio cobre, 0,025 mm de diámetro, recocido (Evanohm™), Thermo Scientific™
Código de producto. 11335857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 m
5 m
Tamaño de la unidad:
25 metros
5 metros
11335857 25 m 25 metros
11345857 5 m 5 metros
2 options
Código de producto. 11335857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043635.G9
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Chromium Aluminum Copper wire
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) dia., Annealed (Evanohm™)
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Cr:Al:Cu; 75:20:2.5:2.5 wt%
Cantidad 25 m
Peso ≈0.0041g/m
Formulario Alambre
Número MDL MFCD02684522