Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitados de níquel con reborde de vertido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483695
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15483695 125 ml cada uno
15493695 250 ml cada uno
15423705 2000 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15483695
Marca: Thermo Scientific Chemicals 039058.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Disponibles en una gama de capacidades
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • El reborde de vertido facilita el vertido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con reborde de vertido
Diámetro exterior (métrico) Parte superior: 56 mm; parte inferior: 48 mm
Capacidad (métrico) 125 ml
Material Níquel
Altura (métrico) 67 mm
Tipo Vaso de precipitados