Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vaso de precipitados de níquel con reborde de vertido, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
- El reborde de vertido facilita el vertido
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Con reborde de vertido |
| Diámetro exterior (métrico) | Superior: 137 mm; inferior: 117 mm |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Níquel |
| Altura (métrico) | 171 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |