Learn More
Sulfato de níquel y amonio hexahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024169
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11438367 100 g 100 g
11448367 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11438367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18441.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de níquel y amonio hexahidrato se utiliza como electrolito de níquel para la galvanoplastia y como reactivo analítico. También se utiliza como fertilizante de suelo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7785-20-8
Fórmula molecular H8N2NiO8S2·6H2O
Número MDL MFCD00150260
Sinónimo Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,6501
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.99 (286.90 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 1.923
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel ammonium sulfate hexahydrate