Learn More
Níquel aluminio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369147
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11369147
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039828.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Revestimientos resistentes al desgaste
Nickel Aluminum is used as wear resistant coatings. It is also used for the preparation of Raney™ Nickel catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12635-27-7
Fórmula molecular AlNi
Peso molecular (g/mol) 85.675
Número MDL MFCD00167392
Clave InChI NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Aluminum Nickel
PubChem CID 6336846
Nombre IUPAC aluminio;níquel
SMILES [Al].[Ni]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nickel Aluminum
Color Negro a gris
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Ni:Al; 50:50 wt%
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Sensibilidad Water reactive
Formulario Polvo
Número UN UN3208
Información de solubilidad Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nickel Aluminum
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .