Learn More
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes
Código de producto. 12707366 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diámetro (métrico):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Altura (métrico):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
12707366 170 ml 85 mm 30 mm cada uno
12777356 45 ml 60 mm 16 mm cada uno
12767356 45 ml 55 mm 19 mm cada uno
12717366 100 ml 90 mm 16 mm cada uno
12787356 73 ml 70 mm 19 mm cada uno
12797356 110 ml 75 mm 25 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12707366
Marca: Nickel Electro™ 506
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nickel Electro™ Nickel 201 Laboratory Dishes are made to resist corrosive enviroments, which make it useful for maintaining product purity.
  • 99,6% pureza de níquel
  • Sin grietas
  • Alta conductividad térmica y eléctrica
  • Bajo contenido de gas
  • Baja presión de vapor
  • Ideal para crisoles de laboratorio capaces de resistir las atmósferas oxidantes del horno hasta 1100°C
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 170 ml
Material Níquel
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Acabado interior Brillo
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro (métrico) 85 mm