missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ NIBR LTSi
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
NIBR-LTSi is a potent and selective large tumor suppressor kinase (LATS) inhibitor (IC50 = 1.4 nM). Also activates YAP signaling (EC50 = 1.0 - 2.7 μM). Promotes liver organoid formation (EC50 = 0.35 μM), hepatocyte proliferation, ISC expansion, and blocks differentiation. NIBR-LTSi is orally bioavailable and suitable for use in vivo and in vitro.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[4-[(3R)-Piperidin-3-yl]oxyphenyl]-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-amine |
| Cantidad | 50 mg |
| Objetivo | Other Kinase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C18H20N4O |
| Pureza | 0.98 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido