missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ NIBR 189

Descripción
NIBR 189 is a potent and selective EBI2 (GPR183) receptor antagonist (IC50 values are 11 and 15 nM for human and mouse EBI2 receptors respectively). Exhibits selectivity for EBI2 over a panel of other receptors, enzymes and transporters. Blocks oxysterol-induced migration of U937 monocyte cells. Orally bioavailable.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | NIBR 189 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 429.31 |
| Inhibidores | NIBR 189 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?