missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NHEJ1 Monoclonal Antibody (OTI1B5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17503873
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17503873 30 μL 30 microlitros
17583863 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17503873

Marca: Origene Technologies TA804327S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

NHEJ1 Monoclonal antibody specifically detects NHEJ1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno NHEJ1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NHEJ1
N.º de referencia del gen Q9H9Q4
Alias de gen 1700029B21Rik; cernunnos; FLJ12610; Nhej1; non-homologous end joining factor 1; non-homologous end-joining factor 1; nonhomologous end-joining factor 1; protein cernunnos; Xlf; XRCC4-like factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NHEJ1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79840
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.