Learn More
Thermo Scientific™ NheI (10 U/μL)
Código de producto. p-4521905 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 U
2500 U
500 U
Tamaño de la unidad:
1000 unidades
2500 UNIT
500 unidades
10704111 500 U 500 unidades
10480050 2500 U 2500 UNIT
10540271 1000 U 1000 unidades
3 options
Código de producto. 10704111
Marca: Thermo Scientific™ ER0971
La enzima de restricción NheI reconoce los sitios G^CTAGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón Tango (isoesquizómeros: AsuNHI, BmtI).
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder del sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
  • Clonación molecular
  • Mapas de sitios de restricción
  • Genotipado
  • Southern blot
  • Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
  • SNP
Nota
La concentración baja de sales, la concentración alta de glicerol (> 5 %), un pH de  > 8,0 o un gran exceso de la enzima pueden producir actividad estrella (star activity). Nhel se inhibe con concentraciones de sal superiores a 100  mm. Los plásmidos superhelicoidales pueden requerir hasta 10veces más de NheI para la digestión completa que los ADN lineales (por ejemplo, se requieren 10 unidades para la disociación de 1 μ g de)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 500 U
Tipo de producto NheI